Learn More
(3Alfa,5Beta,7Alfa)-7-Hidroxi-3-(sulfooxi)-colano-24-Ácido Ácido Sódico, TRC
Código de producto. 30395444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30395444 100 mg 100 miligramos
30391909 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30395444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH954025100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60237-34-5
Fórmula molecular C24H38Na2O7S
Peso molecular (g/mol) 516.6
Sinónimo Cholan-24-oic acid, 7-hydroxy-3-(sulfooxy)-, disodium salt, (3α,5β,7α)- (9CI), (3α,5β,7α)-7-Hydroxy-3-(sulfooxy)-cholan-24-oic acid disodium salt, Disodium 3-sulfochenodeoxycholate, Chenodeoxycholic acid 3-sulfate disodium salt, Chenodeoxycholic acid 3α-sulfate disodium salt, Chenodeoxycholic acid 3-O-sulfate disodium salt
Nombre IUPAC disodio; (4R)-4-[(3R,5R,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-7-hidroxi-10,13-dimetil-3-sulfonatooxi-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopentanoto[a]fenantore-17-il]pentanoato
SMILES [H][C@@]12C[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)CC[C@]1(C)[C@]3([H])[C@@]([C@@](CC[C@]4([H])[C@@H](CCC(O[Na])=O)C)([H])[C@]4(C)CC3)([H])[C@H](O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3alpha,5beta,7alpha)-7-Hydroxy-3-(sulfooxy)-cholan-24-oic Acid Disodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O7S.2Na/c1-14(4-7-21(26)27)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(31-32(28,29)30)12-15(23)13-20(22)25;;/h14-20,22,25H,4-13H2,1-3H3,(H,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.2134
Porcentaje de pureza >95%