Learn More
Éster etílico del ácido (3Alfa,5Beta,7Alfa,12Alfa)-3,7,12-Trihidroxi-colest-24-en-26-oico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3Alpha,5Beta,7Alpha,12Alpha)-3,7,12-Trihydroxy-cholest-24-en-26-oic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 157401-01-9 |
| Fórmula molecular | C29H48O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H48O5/c1-6-34-27(33)18(3)9-7-8-17(2)21-10-11-22-26-23(16-25(32)29(21,22)5)28(4)13-12-20(30)14-19(28)15-24(26)31/h9,17,19-26,30-32H,6-8,10-16H2,1-5H3/b18-9+/t17-,19+,20-,21-,22?,23?,24-,25+,26?,28+,29-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)\C(=C\CC[C@@H](C)[C@H]1CCC2C3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C)\C |
| Nombre IUPAC | (E,6R)-2-metil-6-[(3R,5S,7R,10S,12S,13R,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]hept-2-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 476.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 476.3502 |