Learn More
Éster metílico del ácido (3Alfa,5Beta,6Beta,7Alfa)-3-[(Etoxicarbonil)oxi]-6-(formiloxi)-7-hidroxicolan-24-oico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3alpha,5beta,6beta,7alpha)-3-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-6-(formyloxy)-7-hydroxycholan-24-oic Acid Methyl Ester |
| CAS | 125112-77-8 |
| Fórmula molecular | C29H46O8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H46O8/c1-6-35-27(33)37-18-11-13-29(4)21-12-14-28(3)19(17(2)7-10-23(31)34-5)8-9-20(28)24(21)25(32)26(36-16-30)22(29)15-18/h16-22,24-26,32H,6-15H2,1-5H3/t17-,18-,19-,20+,21+,22+,24+,25+,26+,28-,29-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)O[C@@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](OC=O)[C@@H]2C1)[C@H](C)CCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-[(3R,5R,6S,7S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-etoxicarboniloxi-6-formiloxi-7-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 522.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 522.3193 |