Learn More
Éster metílico del ácido (3alfa,5beta,6alfa,7alfa)-6-bromo-3-[(etoxicarbonil)oxi]-7-hidroxicolan-24-oico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3alpha,5beta,6alpha,7alpha)-6-Bromo-3-[(ethoxycarbonyl)oxy]-7-hydroxycholan-24-oic Acid Methyl Ester |
| CAS | 125112-74-5 |
| Fórmula molecular | C28H45BrO6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (3α,5B,6A,7A)-6-Bromo-3-[(Ethoxycarbonyl)Oxy]-7-Hydroxycholan-24-Oic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H45BrO6/c1-6-34-26(32)35-17-11-13-28(4)20-12-14-27(3)18(16(2)7-10-22(30)33-5)8-9-19(27)23(20)25(31)24(29)21(28)15-17/h16-21,23-25,31H,6-15H2,1-5H3/t16-,17-,18-,19+,20+,21+,23+,24-,25+,27-,28-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H](C1)[C@@H](Br)[C@@H](O)[C@H]3[C@@H]4CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)OC)[C@@]4(C)CC[C@H]23 |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-[(3R,5R,6R,7S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-6-bromo-3-etoxicarboniloxi-7-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 557.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 556.24 |