Learn More
Éster metílico del ácido (3alfa,5beta,6alfa,7alfa)-6,7-epoxi-3-[(etoxicarbonil)oxi]colan-24-oico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (3alpha,5beta,6alpha,7alpha)-6,7-Epoxy-3-[(ethoxycarbonyl)oxy]cholan-24-oic Acid Methyl Ester |
| CAS | 125112-76-7 |
| Fórmula molecular | C28H44O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6,7-Epoxy-1H-cyclopenta[a]phenanthrene, Cholan-24-oic Acid Deriv. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H44O6/c1-6-32-26(30)33-17-11-13-28(4)20-12-14-27(3)18(16(2)7-10-22(29)31-5)8-9-19(27)23(20)25-24(34-25)21(28)15-17/h16-21,23-25H,6-15H2,1-5H3/t16-,17-,18-,19+,20+,21+,23+,24-,25+,27-,28-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H](C1)[C@H]3O[C@H]3[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)OC)[C@@]5(C)CC[C@H]24 |
| Peso molecular (g/mol) | 476.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 476.3138 |