Learn More
(3Alfa,5Beta)-3-(acetiloxi)pregnan-20-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3alpha,5beta)-3-(Acetyloxy)pregnan-20-one |
| CAS | 1491-77-6 |
| Fórmula molecular | C23H36O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3alpha-Hydroxy-5beta-pregnan-20-one Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H36O3/c1-14(24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(26-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h16-21H,5-13H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,23-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@H](CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)C)[C@@]4(C)CC[C@H]23)C1 |
| Nombre IUPAC | [(3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-acetil-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 360.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.2664 |