Learn More
Éster metílico del ácido (3Alfa,5Beta,12Alfa)-3-(Benzoiloxi)-12-[(metilsulfonil)oxi]-colan-24-oico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3alpha,5beta,12alpha)-3-(Benzoyloxy)-12-[(methylsulfonyl)oxy]-cholan-24-oic Acid Methyl Ester |
| CAS | 214544-12-4 |
| Fórmula molecular | C33H48O7S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-17-((R)-5-Methoxy-5-oxopentan-2-yl)-10,13-dimethyl-12-((methylsulfonyl)oxy)hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl Benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H48O7S/c1-21(11-16-30(34)38-4)26-14-15-27-25-13-12-23-19-24(39-31(35)22-9-7-6-8-10-22)17-18-32(23,2)28(25)20-29(33(26,27)3)40-41(5,36)37/h6-10,21,23-29H,11-20H2,1-5H3/t21-,23-,24-,25+,26-,27+,28+,29+,32+,33-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(O[C@@H]1CC[C@]2(C)[C@@]3([H])C[C@H](OS(=O)(C)=O)[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](CCC(OC)=O)C)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])CC[C@]2([H])C1)C5=CC=CC=C5 |
| Nombre IUPAC | Benzoato de (3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-17-((R)-5-Metoxi-5-oxopentan-2-il)-10,13-dimetil-12-((metilsulfonil)oxi)hexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 588.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 588.31 |