Learn More
3alfa,5alfa-tetrahidronoretisterona, TRC
Código de producto. 30409402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30409402 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30409402 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2941352.5MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 3a,5a-Tetrahydronorethisterone
CAS 16392-60-2
Fórmula molecular C20 H30 O2
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 5alpha-Estran-17alpha-ethinyl-3alpha,17beta-diol, 19-Norpregn-20-yne-3,17-diol','(3α,5α,17α)-, 19-Nor-5α,17α-pregn-20-yne-3α,17-diol (8CI), 17α-Ethynyl-5α-estrane-3α,17β-diol, 17α-Ethynyl-5α-oestrane-3α,17β-diol, 3α,5α-Tetrahydronorethisterone
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,13-18,21-22H,4-12H2,2H3/t13-,14+,15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CC[C@@H](O)C[C@@H]4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Nombre IUPAC (3R,5S,8R,9R,10S,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol
Peso molecular (g/mol) 302.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.2246
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.