Learn More
3alfa,5alfa-tetrahidronoretisterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3a,5a-Tetrahydronorethisterone |
| CAS | 16392-60-2 |
| Fórmula molecular | C20 H30 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5alpha-Estran-17alpha-ethinyl-3alpha,17beta-diol, 19-Norpregn-20-yne-3,17-diol','(3α,5α,17α)-, 19-Nor-5α,17α-pregn-20-yne-3α,17-diol (8CI), 17α-Ethynyl-5α-estrane-3α,17β-diol, 17α-Ethynyl-5α-oestrane-3α,17β-diol, 3α,5α-Tetrahydronorethisterone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,13-18,21-22H,4-12H2,2H3/t13-,14+,15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CC[C@@H](O)C[C@@H]4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Nombre IUPAC | (3R,5S,8R,9R,10S,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 302.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.2246 |