Learn More
(3alfa,5alfa,6beta,17beta)-2-(hidroximetil)-17-metilandrostano-3,6,17-triol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3alpha,5alpha,6beta,17beta)-2-(Hydroxymethyl)-17-methylandrostane-3,6,17-triol |
| CAS | 118139-60-9 |
| Fórmula molecular | C21 H36 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3alpha,5alpha,6beta,17beta)-2-(Hydroxymethyl)-17-methylandrostane-3,6,17-triol, Androstane-3,6,17-triol, 2-(hydroxymethyl)-17-methyl-, (3α,5α,6β,17β)-, (3α,5α,6β,17β)-2-(Hydroxymethyl)-17-methylandrostane-3,6,17-triol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H36O4/c1-19-10-12(11-22)17(23)9-16(19)18(24)8-13-14(19)4-6-20(2)15(13)5-7-21(20,3)25/h12-18,22-25H,4-11H2,1-3H3/t12?,13-,14+,15+,16-,17+,18-,19-,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)[C@H]4C[C@H](O)C(CO)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (3S,5S,6R,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-2-(hidroximetil)-10,13,17-trimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,6,17-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 352.508 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.261 |