Learn More
(3alfa,5alfa)-3,17-Dihidroxipregnana-20-una, TRC
Código de producto. 30012577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012577 50 mg 50 miligramos
30012381 100 mg 100 miligramos
30010564 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012577 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD86377050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6890-65-9
Fórmula molecular C21 H34 O3
Peso molecular (g/mol) 334.493
Sinónimo 1-((3R,3aS,6aS,6bS,9R,10aS,12aS,13bS)-3,9-dihydroxy-3a,6b-dimethylicosahydro-1H-cyclopenta[k]tetraphen-3-yl)ethanone;
Nombre IUPAC 1-[(3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-3,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]etanona
SMILES CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3alpha,5alpha)-3,17-Dihydroxypregnan-20-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H34O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h14-18,23-24H,4-12H2,1-3H3/t14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.251