Learn More
(3Alfa,5Alfa,17Z)-Pregn-17(20)-en-3-ol, TRC
Código de producto. 30419071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30419071 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30419071 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP712180100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (3Alpha,5Alpha,17Z)-Pregn-17(20)-en-3-ol
CAS 68199-34-8
Fórmula molecular C21H34O
Cantidad 100 mg
Sinónimo (17Z)-17-Ethylidene-3α-hydroxy-5α-androstane, (3α,5α,17Z)-Pregn-17(20)-en-3-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C21H34O/c1-4-14-6-8-18-17-7-5-15-13-16(22)9-11-21(15,3)19(17)10-12-20(14,18)2/h4,15-19,22H,5-13H2,1-3H3/b14-4-/t15-,16+,17-,18-,19-,20+,21-/m0/s1
SMILES C\C=C/1\CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17Z)-17-etiliden-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ol
Peso molecular (g/mol) 302.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.261
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.