Learn More
(3Alfa,5Alfa,17Alfa)-19-norpregnano-3,17-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3alpha,5alpha,17alpha)-19-Norpregnane-3,17-diol |
| CAS | 6961-15-5 |
| Fórmula molecular | C20 H34 O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 17α-Ethyl-5α-estrane-3α,17β-diol, (3α,5α,17α)-19-Norpregnane-3,17-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H34O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h13-18,21-22H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (3R,5S,8R,9R,10S,13S,14S,17S)-17-etil-13-metil-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 306.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.2559 |