Learn More
(3Alfa,5Alfa,11Beta)-3,11,17-trihidroxi-21-[(tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi]-pregnan-20-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3alpha,5alpha,11beta)-3,11,17-trihydroxy-21-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-pregnan-20-one |
| CAS | 131061-50-2 |
| Fórmula molecular | C26H42O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1-((3R,5S,8S,10S,11S,13S,14S,17R)-3,11,17-trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H42O6/c1-24-10-8-17(27)13-16(24)6-7-18-19-9-11-26(30,25(19,2)14-20(28)23(18)24)21(29)15-32-22-5-3-4-12-31-22/h16-20,22-23,27-28,30H,3-15H2,1-2H3/t16-,17+,18-,19-,20-,22?,23+,24-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@](CC[C@]2(O)C(COC3CCCCO3)=O)([H])[C@@]4([H])[C@]([C@@]5([C@@](C[C@@H](CC5)O)([H])CC4)C)([H])[C@H](C1)O |
| Nombre IUPAC | 2-((tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-1-((3R,5S,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-3,11,17-trihidroxi-10,13-dimetilhexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il)etan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 450.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 450.3 |