Learn More
(3alfa,5alfa,11alfa)-3,11-dihidroxipregnan-20-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3alpha,5alpha,11alpha)-3,11-Dihydroxypregnan-20-one |
| CAS | 38398-44-6 |
| Fórmula molecular | C21 H34 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H34O3/c1-12(22)16-6-7-17-15-5-4-13-10-14(23)8-9-20(13,2)19(15)18(24)11-21(16,17)3/h13-19,23-24H,4-11H2,1-3H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18+,19+,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@H](O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | 1-[(3R,5S,8S,9S,10S,11R,13S,14S,17S)-3,11-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 334.493 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.251 |