Learn More
3Alfa,4Beta-Dihidroxi-5Alfa-androstan-17-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3Alpha,4Beta-Dihydroxy-5Alpha-androstan-17-one |
| CAS | 37716-99-7 |
| Fórmula molecular | C19 H30 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3R,4R,5R,8R,9S,10R,13S,14S)-3,4-dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-17H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one, 3α,4β-Dihydroxy-5α-androstan-17-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H30O3/c1-18-10-8-15(20)17(22)14(18)4-3-11-12-5-6-16(21)19(12,2)9-7-13(11)18/h11-15,17,20,22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,14-,15+,17+,18+,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O |
| Nombre IUPAC | (3R,4R,5R,8R,9S,10R,13S,14S)-3,4-dihidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 306.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.219 |