Learn More
(3alfa)-3-acetato-17-(3-piridinil)-androsta-5,16-dien-3-ol, TRC
Código de producto. 30328259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328259 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30328259 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA24818010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R)-Abiraterone Acetate
CAS 2484719-10-8
Fórmula molecular C26 H33 N O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo (3α)-17-(3-Pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3-ol Acetate (Ester), Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-(3-pyridinyl)-, 3-acetate, (3α)- (ACI), Abiraterone Acetate 3-alpha-Diastereome, (3R,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-(pyridin-3-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C26H33NO2/c1-17(28)29-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27-16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21+,23+,24+,25+,26-/m1/s1
SMILES CC(=O)O[C@@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5cccnc5)[C@@H]3CC=C2C1
Nombre IUPAC [(3R,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-17-piridin-3-il-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] acetato
Peso molecular (g/mol) 391.546
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.251