Learn More
3Alfa,17Alfa-Dimetilandrostano-3Beta,17Beta-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3alpha,17alpha-Dimethylandrostane-3beta,17beta-diol |
| CAS | 896717-01-4 |
| Fórmula molecular | C21H36O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (3β,5α,17β)-3,17-Dimethyl-androstane-3,17-diol, (3S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3,10,13,17-Tetramethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H36O2/c1-18(22)11-12-19(2)14(13-18)5-6-15-16(19)7-9-20(3)17(15)8-10-21(20,4)23/h14-17,22-23H,5-13H2,1-4H3/t14?,15-,16+,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@]1(C)CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)O)C1 |
| Nombre IUPAC | (3S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3,10,13,17-tetrametil-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 320.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.2715 |