Learn More
3Alfa,17,20Beta-trihidroxi-5Beta-pregnan-11-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3Alpha,17,20Beta-Trihydroxy-5Beta-pregnan-11-one |
| CAS | 13933-74-9 |
| Fórmula molecular | C21H34O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (3α,5β,20R)-3,17,20-Trihydroxyprgnan-11-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H34O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h12-16,18,22-23,25H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,14+,15+,16-,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)[C@@]1(O)CC[C@@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (3S,5R,8S,9S,10S,13S,14R,17R)-3,17-dihidroxi-17-[(1R)-1-hidroxietil]-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-11-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 350.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.2457 |