Learn More
3Alfa,12Beta-Dihidroxicolanoico, TRC
Código de producto. 30134126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134126 100 mg 100 miligramos
30009322 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134126 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD447440100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 570-62-7
Fórmula molecular C24H40O4
Peso molecular (g/mol) 392.57
Sinónimo 3α,12β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic Acid, 3α,12β-Dihydroxy-5β-cholanic Acid, 12-Epideoxycholic Acid, 12-epi-Deoxycholic Acid, 3α,12β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic Acid, 3α,12β-Dihydroxy-5β-cholanic Acid, 3α,12β-Dihydroxy-5β-cholanoic Acid, (R)-4-((3R,5R,8R,9S,10S,12R,13R,14S,17R)-3,12-Dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic Acid
SMILES OC(CC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H](O)[C@@]21C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3alpha,12beta-Dihydroxycholanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21-,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.2927
Porcentaje de pureza >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.