Learn More
Ácido 3alfa,12alfa-dihidroxi-5beta-colan-24-oico (ácido desoxicólico), Mikromol™
Código de producto. 17973436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17973436 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17973436 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0835.050250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3alfa,12alfa-dihidroxi-5beta-colan-24-oico (ácido desoxicólico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxycholic Acid (Choleic Acid)
CAS 83-44-3
Nombres de analitos o componentes Deoxycholic Acid (Choleic Acid)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C24 H40 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxycholan-24-oic acid, 17β-[1-Methyl-3-carboxypropyl]-etiocholane-3α,12α-diol, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanoic acid, 3α,12α-Dihydroxycholanic acid, 5β-Cholanic acid-3α,12α-diol, 5β-Deoxycholic acid, 7-Deoxycholic acid, Cholerebic, Cholic acid, deoxy-, Cholorebic, Degalol, Deoxycholatic acid, Deoxycholic acid, Desoxycholic acid, Droxolan, NSC 8797, Pyrochol, Septochol
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Nombre IUPAC Ácido (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico
Peso molecular (g/mol) 392.57
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 392,2927 g/mol