Learn More
3Alfa, 12Alfa-Dihidroxi-5Beta-col-9(11)-Ácido Enico, TRC
Product Code. 30386705
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30386705 10 mg
30371071 25 mg
30376927 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30386705 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD45280810MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24637-46-5
Fórmula molecular C24 H38 O4
Peso molecular (g/mol) 390.56
Sinónimo Chol-9(11)-en-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, (3α,5β,12α)- (9CI), 5β-Chol-9(11)-enic acid, 3α,12α-dihydroxy- (6CI), 3α,12α-Dihydroxy-5β-chol-9(11)-enic acid
Nombre IUPAC (4R)-4-[(3R,5R,8S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopententa[a]fenantrina-17-il]ácido pentanoico
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3=C[C@H](O)[C@]12C
Specifications
Nombre del producto químico o material 3alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-chol-9(11)-enic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h13-19,21,25-26H,4-12H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,21+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.277
Porcentaje de pureza >95%