Learn More
3a-Hidroxi-5a-Andrósto-16-eno, TRC
Código de producto. 30007946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007946 250 mg 250 miligramos
30011199 500 mg 500 miligramos
30010400 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007946 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH798290250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1153-51-1
Fórmula molecular C19 H30 O
Peso molecular (g/mol) 274.441
Sinónimo 5α-Androst-16-en-3α-ol, 3α-Hydroxyandrost-16-ene, E 281, NSC 71076, ANDROSTENOL
Nombre IUPAC (3R,5S,8R,9S,10S,13R,14S)-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3a-Hydroxy-5a-Androst-16-ene
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H30O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,9,13-17,20H,4-8,10-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.23