Learn More
(3a)-Sal de Sulfato de Alopregnanolona Piridinio, TRC
Código de producto. 30137436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137436 250 mg 250 miligramos
30003447 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137436 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA547120250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1177357-94-6
Fórmula molecular C26H39NO5S
Peso molecular (g/mol) 477.66
Sinónimo (3α,5α)-3-(Sulfooxy)pregnan-20-one Pyridinium Salt, 3α-Hydroxy-5α-pregnan-20-one Sulfate Pyridinium Salt;
Nombre IUPAC [(3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-acetil-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-3-il] sulfato de hidrógeno; Piridina
SMILES CC(=O)[C@H]1CC[C@@H]2[C@@]1(CC[C@H]3[C@H]2CC[C@@H]4[C@@]3(CC[C@H](C4)OS(=O)(=O)O)C)C.C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3alpha)-Allopregnanolone Sulfate Pyridinium Salt
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H34O5S.C5H5N/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;1-2-4-6-5-3-1/h14-19H,4-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);1-5H/t14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.2549