Learn More
3a,6a-difeniltetra-hidroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H, 3H)-diona, Mikromol™
Descripción
3a,6a-difeniltetra-hidroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H, 3H)-diona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3a,6a-Diphenyltetra-hydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H, 3H)-dione |
| CAS | 5157-15-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 3a,6a-Diphenyltetra-hydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H, 3H)-dione |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H14 N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Phenytoin Imp. D (EP), 3a,6a-Diphenyltetrahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H, 3H)-dione, Tetrahydro-3a,6a-diphenyl-imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, 3a,6a-Diphenyl-glycoluril, Diphenylglycoluril, NSC 144422, NSC 87602, Diphenyldiacetylendiurein, Phenytoin Impurity D, Phenytoin Sodium Impurity D, Phenytoin Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14N4O2/c21-13-17-15(11-7-3-1-4-8-11)16(19-13,20-14(22)18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,17,19,21)(H2,18,20,22) |
| SMILES | O=C1NC2(NC(=O)NC2(N1)c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 3a,6a-difenil-1,3,4,6-tetrahidroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-diona |
| Mostrar más |