Learn More
3a,6,7,7a-Tetrahidro-5-(hidroximetil)-2-(metil)-(3aR,5R,6S,7R,7aR)-5H-pirano[3,2-d]tiazol-6,7-diol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3a,6,7,7a-Tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-2-(methyl)-(3aR,5R,6S,7R,7aR)-5H-Pyrano[3,2-d]thiazole-6,7-diol-d3 |
| CAS | 944070-25-1 |
| Fórmula molecular | C8 D3 H10 N O4 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO4S/c1-3-9-5-7(12)6(11)4(2-10)13-8(5)14-3/h4-8,10-12H,2H2,1H3/t4-,5-,6-,7?,8-/m1/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C1=N[C@H]2[C@H](O[C@H](CO)[C@@H](O)C2O)S1 |
| Nombre IUPAC | (3aR,5R,6S,7aR)-5-(hidroximetil)-2-(trideuteriometil)-5,6,7,7a-tetrahidro-3aH-pirano[3,2-d][1,3]tiazol-6,7-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 222.277 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.075 |