Learn More
Éster metílico del ácido (3a,5b,7a)-3,7-dihidroxi-12-oxocolan-24-oico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3alpha,5beta,7alpha)-3,7-Dihydroxy-12-oxocholan-24-oic Acid Methyl Ester |
| CAS | 10538-64-4 |
| Fórmula molecular | C25H40O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3alpha,7alpha-Dihydroxy-12-oxo-5beta-cholan-24-oic Acid Methyl Ester, 3alpha,7alpha-Dihydroxy-12-oxo-5beta-cholanic Acid Methyl Ester, 12-Ketochenodeoxycholic Acid Methyl Ester, 12-Monoketocholic Acid Methyl Ester, 3alpha,7alpha-Dihydroxy-12-oxo-5beta-cholanic Acid Methyl Ester, Methyl 3alpha,7alpha-Dihydroxy-12-oxo-5beta-cholan-24-oate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H40O5/c1-14(5-8-22(29)30-4)17-6-7-18-23-19(13-21(28)25(17,18)3)24(2)10-9-16(26)11-15(24)12-20(23)27/h14-20,23,26-27H,5-13H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,23+,24+,25-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC(=O)[C@]12C |
| Peso molecular (g/mol) | 420.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 420.2876 |