Learn More
Ácido (3a,5b,7a,24E)-3,7-dihidroxi-colest-24-en-26-oico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-chol-9(11)-enic Acid |
| CAS | 24637-46-5 |
| Fórmula molecular | C24 H38 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Chol-9(11)-en-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, (3α,5β,12α)- (9CI), 5β-Chol-9(11)-enic acid, 3α,12α-dihydroxy- (6CI), 3α,12α-Dihydroxy-5β-chol-9(11)-enic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h13-19,21,25-26H,4-12H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,21+,23+,24-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3=C[C@H](O)[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Ácido (4R)-4-[(3R,5R,8S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 390.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.277 |