Learn More
Ácido (3a,5b,6a)-6-(etil-1,1,2,2,2-d5)-3-hidroxi-7-oxocolan-24-oico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3alpha,5beta,6alpha)-6-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-3-hydroxy-7-oxocholan-24-oic Acid |
| CAS | 2025363-77-1 |
| Fórmula molecular | C26H37D5O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H42O4/c1-5-17-21-14-16(27)10-12-26(21,4)20-11-13-25(3)18(15(2)6-9-22(28)29)7-8-19(25)23(20)24(17)30/h15-21,23,27H,5-14H2,1-4H3,(H,28,29)/t15-,16-,17-,18-,19+,20+,21+,23+,25-,26-/m1/s1/i1D3,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@H]1[C@@H]2C[C@H](O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3C1=O)[C@H](C)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (4R)-4-[(3R,5S,6R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-7-oxo-6-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 423.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 423.3397 |