Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de fondo plano de poliestireno de 384 pocillos
Descripción
- Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
- Apirógenas
- El número de pozos se cuadruplica
- El espaciado entre pocillos es de 4,5 mm
- Superficie ocupada acorde con sistemas de automatización y equipos estándar <
Service Plan
No
Especificaciones
Especificaciones
| Propiedad de unión | Alta adherencia |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de enlace | Alta adherencia |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 15 to 110 μl |
| Mostrar más |