Learn More
Applied Biosystems™ Plate Septa, 384 well
Código de producto. 15889746 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 unidades
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15889746 20 unidades cada uno
1 options
Código de producto. 15889746 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4315934
 Artículo restringido
En stock
Includes
Cada paquete contiene 20 septos, suficientes para 7680 muestras
Estos septos se han diseñado para su uso con los instrumentos 3730, 3730xl, 3130xl, 3130, 3100 y 3100-Avant™.
Estos septos se han diseñado para su uso con los instrumentos 3730, 3730xl, 3130xl, 3130, 3100 and 3100-Avant™.
Para su uso con:
base de placa de 384 pocillos y retenedor de placa de 384 pocillos
Solo para uso en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Cada paquete contiene 20 septos, suficientes para 7680 muestras.
Formato Placa de 384 pocillos
Para utilizar con (equipo) Analizador genético de 3100-Avant
Tipo de producto Placa de septos
Cantidad 20 unidades
Condiciones de envío Temperatura ambiente