Learn More
Thermo Scientific™ Placa de 96 pocillos redondos, de plástico no recubierto, altura media
Código de producto. 15876261 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.° por paquete:
96
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
Código de producto. N.° por paquete Tamaño de la unidad
15876261 96 paquete de 96
1 options
Código de producto. 15876261 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180P208
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Cualquiera que sea su aplicación o ensayo estándar o rutinario, puede estar seguro de una excelente resistencia a los disolventes y bajo ruido de fondo con las microplacas de 96 pocillos de polipropileno de alta calidad.
Cualquiera que sea su aplicación o ensayo estándar o rutinario, puede estar seguro de una excelente resistencia a los disolventes y bajo ruido de fondo con las microplacas de 96 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal. Estas microplacas de gran calidad de prolipropileno probado para GC, son perfectas para:
  • Aseguramiento y control de la calidad del sector farmacéutico e industrial
  • Cribado de alto rendimiento (HTS)
  • Recogida y almacenamiento de muestras
  • Química combinatoria
  • Ensayos de fase líquida
Polipropileno resistente a productos químicos y al calor
  • Amplia compatibilidad química con alcoholes, acetonitrilo y otros disolventes comunes para HPLC
  • Soporta temperaturas de −80 °C a +121 °C
  • Probado para GC para garantizar bajos niveles de sustanacias extraíbles
Amplia compatibilidad con instrumentos
  • Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
C17
  • Formatos de pocillos poco profundos y profundos
  • Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Línea de productos WebSeal
Material Plástico
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma del pocillo U
N.° por paquete 96
Cantidad 96/paq.