Learn More
Greiner Bio-One Microplaca CELLSTAR™ de 384 pozos, tratada con cultivo celular, fondo F, negro, fondo transparente
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenos y no citotóxicos
- Compatibles con sistemas automatizados
- Apilable
- Codificación alfanumérica de pozos μClear™ abajo
- Perfil del pozo: Fondo en F (fondo plano)
- Área de crecimiento por pocillo: 10 mm²
- Volumen de trabajo por pocillo: 15 μl-110 μyo
- Disponible con Tapa que permite el intercambio de gases con la menor evaporación posible.
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | alfanumérico |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Envase | 20/paq., 120/caja |
| Color | Negro, Clear Bottom |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
| Mostrar más |