Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 384-well, barcoded
Descripción
Las placas de PCR de 384 pocillos con faldón completo tienen paredes finas para obtener una transferencia eficaz del calor y son compatibles con la mayoría de los principales termocicladores.
La placa estándar de 384 pocillos con código de barras Thermo Scientific es compatible con la mayoría de los instrumentos de PCR y secuenciación de bloques de 384 pocillos. Tiene un volumen de pocillo máximo de 40 µl y un volumen de trabajo de 25 µl. Esta placa de 384 pocillos es compatible con todos los termocicladores de bloque de 384 pocillos principales y tiene una esquina recortada en la ubicación A24.
Características destacadas de la placa estándar de 384 pocillos Thermo Scientific
• Con faldón completo para su uso con sistemas automatizados
• Compatible con todos los principales termocicladores de bloque de 384 pocillos
• Volumen máximo de pocillo de 40 µl, volumen de trabajo de 25 µl
• El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación.
• Las paredes delgadas y uniformes de los pocillos ofrecen una transferencia de calor constante y máxima.
• Hay disponibles placas blancas optimizadas para qPCR, ya que aumentan la sensibilidad y reducen la variabilidad en la detección de fluorescencia (BC1384W).
• Esquina recortada: A24
Aplicaciones
• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real
Características destacadas de la placa estándar de 384 pocillos Thermo Scientific
• Con faldón completo para su uso con sistemas automatizados
• Compatible con todos los principales termocicladores de bloque de 384 pocillos
• Volumen máximo de pocillo de 40 µl, volumen de trabajo de 25 µl
• El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación.
• Las paredes delgadas y uniformes de los pocillos ofrecen una transferencia de calor constante y máxima.
• Hay disponibles placas blancas optimizadas para qPCR, ya que aumentan la sensibilidad y reducen la variabilidad en la detección de fluorescencia (BC1384W).
• Esquina recortada: A24
Aplicaciones
• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Incluye código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
| Envase | 50 placa |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores |
| Estilo de falda | Con faldón |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 40 μl |
| N.° de pocillos | 384 |
| Mostrar más |