Learn More
Corning™ Microplacas NBS™ de poliestireno de fondo transparente y plano de 384 pocillos, de brida baja, sin tapa, no estériles
Tienda Corning ProductosDescripción
- Las placas con paredes negras tienen una fluorescencia de fondo baja, mínima dispersión de la luz y diafonía reducida
- La superficie de baja adherencia (NBS™) es una tecnología de tratamiento patentada de Corning utilizada en microplacas de poliestireno para crear una superficie hidrófila no iónica (parecida al óxido de polietileno) que minimiza las interacciones moleculares
- Ideal para reducir la unión de ácidos nucleicos y proteínas en concentraciones bajas y aumentar la relación señal-ruido de los ensayos
- Adecuadas para ensayos fluorescentes que utilicen lectores de placas de detección superior e inferior
- Recomendadas para volúmenes de trabajo de 20 a 80 μl
- Cumplen con el tamaño y las dimensiones de microplaca estándar
Especificaciones
Especificaciones
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Negro |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 20 to 80 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | No adherente |
| Forma del pocillo | Cuadrado, fondo plano (pozo F) |
| N.° por paquete | 25 |