missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ 3730 DNA Analyzer 48-Capillary Array, 36 cm

Código de producto. 16305292 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 matriz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16305292

Marca: Applied Biosystems™ 4331247

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Cada matriz contiene 48 capilares (36 cm de longitud)

Se trata de una matriz capilar para el analizador de ADN Applied Biosystems™ 3730.Cada matriz contiene 48 capilares de 36cm de longitud.Se utiliza tanto para la secuenciación como para el análisis de fragmentos.

  • Uso por matriz:300 ciclos (con el uso de reactivos Applied Biosystems)

Información de órdenes

Cada uno

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Longitud del capilar 36 cm
Contenido y almacenamiento Cada matriz contiene 48 capilares (de 36 cm de longitud) para su uso con el analizador de ADN 3730 de Applied Biosystems.

Garantizamos el rendimiento de las matrices capilares 3730 hasta 300 ciclos de ejecución durante un año desde su adquisición.
Formato Matriz capilar
Para utilizar con (equipo) Analizador de ADN 3730
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Número de capilares 48 capilares
Tipo de producto Matriz de 48 capilares para analizador de ADN 3730
Cantidad 1 matriz
Condiciones de envío Temperatura ambiente

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado