Learn More
360A iodide, MedChemExpress
Código de producto. 16452747
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452747 50 mg 50 miligramos
16419227 5 mg 5 miligramos
16416826 100 mg 100 miligramos
16416668 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16452747 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15595A
MedChemExpress 360A iodide is a selective stabilizer of G-quadruplex, and also inhibits telomerase activity with an IC50 of 300 nM for telomerase in TRAP-G4 assay.
360A iodide is a selective stabilizer of G-quadruplex, and also inhibits telomerase activity with an IC50 of 300 nM for telomerase in TRAP-G4 assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 360A iodide
CAS 737763-37-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H23I2N5O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 360 A iodide
Información de solubilidad DMSO : 2 mg/mL (2.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(C=CC=C2)=C2[N+](C)=C1)C3=CC=CC(C(NC4=C[N+](C)=C(C=CC=C5)C5=C4)=O)=N3.[I-].[I-]
Peso molecular (g/mol) 703.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 703.31
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death