Learn More
Brady™ Etiquetas 360 XPLUS II, vinilo autolaminado B-427
Código de producto. 12878701
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico):
12,7 x 19,05 mm (An x Al)
Ancho × Alto: 12.7 × 36.49 mm
Ancho × Alto: 25.4 × 36.49 mm
Ancho × Alto: 50.8 × 152.4 mm
Ancho × Alto: 50.8 × 177.8 mm
Tamaño (imperial):
0,5 x 0,750 in. (W x H)
0,5 x 1,437 in. (Ancho x Alto)
1 x 1,437 in (An x Al)
2 x 6 in (An x Al)
2 x 7 in (An x Al)
Tamaño de la unidad:
1 paquete
1 rollo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (métrico) Tamaño (imperial) unitSize
12878701 12,7 x 19,05 mm (An x Al) 0,5 x 0,750 in. (W x H) 1 rollo
11593694 Ancho × Alto: 12.7 × 36.49 mm 0,5 x 1,437 in. (Ancho x Alto) 1 rollo
11548284 Ancho × Alto: 50.8 × 152.4 mm 2 x 6 in (An x Al) 1 rollo
11558284 Ancho × Alto: 50.8 × 177.8 mm 2 x 7 in (An x Al) 1 rollo
11503704 Ancho × Alto: 25.4 × 36.49 mm 1 x 1,437 in (An x Al) 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12878701 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 030545
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de alto rendimiento para su uso con la impresora de transferencia térmica Brady 360X-Plus II. Las etiquetas de impresora 360 Xplus II de transferencia térmica Brady están fabricadas de tela de vinilo con adhesivo de caucho reposicionable
  • Para su uso con impresoras por transferencia térmica 360 Xplus II
  • Fabricadas con vinilo autolaminado B-427 con adhesivo de caucho permanente
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con reconocimiento UL
Descripción Series de cinta sugeridas: R4300; R4500; R6200
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Transparente, Blanco
Acabado Mate
Formato Label
Material Vinilo autolaminado (B-427)
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta 360 XPlus II
Para utilizar con (aplicación) Marcado de cables y alambres, identificación de paneles
Para utilizar con (equipo) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Serie IP;Impresoras con núcleo THT de 76 mm;i7500
Repetición horizontal (métrico) 15,24 mm
Etiquetas por fila 4
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70 °C
Modelo THT-80-427-5
N.° por paquete 5000 etiquetas/rollo
Cantidad 5000/Paq.
Forma Rectángulo
Tamaño 12.70 mm (W) x 19.05 mm (H)
Tamaño (imperial) 0,5 x 0,750 in. (W x H)
Tamaño (métrico) 12,7 x 19,05 mm (An x Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -94 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0,102 mm
Repetición vertical (métrico) 24,13 mm
Calibre de alambre 16 AWG - 12 AWG
Dimensiones (L x An) 19,05 x 12,70 mm
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12,70 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 12.70 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 12.70 mm
Altura (imperial) 10,92 mm (0,75 in)
Altura del área imprimible (imperial) 295 mm (0,375 in)
Altura (métrico) 19,05 mm
Altura del área de impresión (métrico) 9,53 mm
Alternate Part Number THT-80-427-5