Learn More
Grant Instruments™ Minirrotador vertical de 360°
Código de producto. 15221176
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
120/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
15221176 120/230 V cada uno
1 options
Código de producto. 15221176 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor PTR25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00€
    516.00€ / paquete de 1
    Ahorro 9.00€
    1% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
PTR-25 permite una mezcla minuciosa de muestras en tubos de hasta 50 ml. El miniagitador rotativo vertical Grant Bio™360° es adecuado para su uso en salas frías y estufas microbiológicas y funciona a una temperatura ambiente de +4°C a 40°C.
  • Rotación vertical de 360°
  • Intervalo de velocidad de rotación vertical: De 5 a 30 rpm
  • Temporizador con alarma sonora y apagado automático
  • Controles fáciles de usar
  • Compacto, con un perfil bajo y tamaño reducido
  • Se incluye de serie plataforma con capacidad para alojar 22 tubos (de hasta 15 mm de diámetro)
  • Motor fiable y extremadamente silencioso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 0,5 kg
Intervalo de velocidad De 5 rpm a 30 rpm
Tensión 120/230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 40 °C
Admite Tubos
Tamaño del tubo 15 mm (Diám)
Fondo (métrico) 190 mm
Altura (métrico) 155 mm
Longitud (métrico) 190 mm
Anchura (métrico) 325 mm
N.º de posiciones 22