Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de 36 x 0,5 ml con tapa de rosca
Código de producto. 10330293 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
36 x 0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10330293 36 x 0,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10330293 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003436
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00€
    720.90€ / paquete de 1
    Ahorro 199.10€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Aproveche al máximo la capacidad de procesamiento y elimine tiempos de espera con el rotor de 36 x 0,5 ml de Thermo Scientific™.
Aproveche al máximo la capacidad de procesamiento y elimine tiempos de espera. El rotor Thermo Scientific™ de 36 x 0,5 ml incluye una tapa de rosca, y tiene capacidad para microtubos de 0,5 ml o tubos para PCR.
Especificaciones:
  • Capacidad: 36 × 0,5 ml
  • Velocidad/FCR máximas: 14.800 rpm/19.300 x g
Información sobre pedidos:
Las tapas de repuesto se venden por separado. Solicite el cuerpo del rotor (75003436) y los componentes para completar el conjunto. En el caso de las tapas de repuesto, solicite 75003406. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Series de microcentrífugas Thermo Scientific MicroCL 21/21R.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de 36 x 0,5 ml con tapa de rosca
Material Polímero diseñado
Tipo Rotor
Capacidad 36 x 0,5 mL
RCF máx. 19.300 x g
Vel. máx 14.800 rpm
Radio (métrico) 7,9 cm
Radio mín. (métrico) 5,0 cm
Diámetro máx. del tubo 7 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico and Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R
Ángulo 45 °
Biocontainment No
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.