Learn More
Applied Biosystems™ Sequencing Standard, BigDye™ Terminator v1.1 Dx
Código de producto. 15819866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 tubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15819866 4 tubos cada uno
1 options
Código de producto. 15819866 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4462113
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Este kit contiene cuatro tubos de ADN de una secuencia conocida de 1200 pares de bases preparada con BigDye Terminator® v1.1.Cada tubo puede realizar una calibración espectral/comprobación de rendimiento y/o una ejecución de secuenciación de control en los analizadores genéticos de la DX serie 3500 Dx de Applied Biosystems
Se incluye suficiente ADN para realizar una calibración espectral/comprobación de rendimiento o una secuenciación de control en un analizador genético de la serie 3500 Dx.
Sequencing Standard, BigDye Terminator v1.1 Dx, consists of four tubes, each of which contains DNA of a known 1,200 base pair sequence prepared with BigDye Terminator v1.1. Sufficient DNA is included to perform one spectral calibration/performance check and/or one control sequencing run on an Applied Biosystems Dx genetic analyzer. The DNA preparation has been lyophilized to maximize stability.
Note: Applied Biosystems Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in specific European countries only. Not for use in the USA.
Este patrón de secuenciación BigDye® Terminator v1.1 consta de cuatro tubos, cada uno de los cuales contiene ADN de una secuencia conocida de 1200 pares de bases preparada con BigDye® Terminador v1.1.
Información de órdenes
Cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Este kit contiene cuatro tubos de ADN de una secuencia conocida de 1200 pares de bases preparada con BigDye Terminator™ v1.1. Cada tubo puede realizar una calibración espectral/comprobación de rendimiento y/o una ejecución de secuenciación de control en los analizadores genéticos de la serie 3500 Dx de Applied Biosystems. Almacenar el kit de -15 a -25 °C.
Para utilizar con (equipo) Analizador genético 3500xL Dx, analizador genético 3500 Dx, analizador genético 3500xL, analizador genético 3500
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Etiqueta o tinte ROX, TAMRA™, rodamina 110, rodamina 6G
Línea de productos Terminador BigDye
Tipo de producto Patrón de secuenciación de la serie 3500 Dx
Cantidad 4 tubos
Solo para uso en investigación