Learn More
Applied Biosystems™ 3500 Dx Genetic Analyzer Installation Kit
Código de producto. 15938856 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
15938856 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 15938856
Marca: Applied Biosystems™ A27854
Includes
Este kit se suministra con una matriz de 8 capilares de 50 cm, polímero POP-6 y POP-7, patrón de secuenciación Big Dye Terminator v1.1 y v3.1 y reactivo de análisis de fragmentos, incluido el kit de instalación DS-33 GS.
Práctico kit de instalación que incluye todos los consumibles y accesorios necesarios para realizar una cualificación del instrumento.
El kit de instalación del analizador genético 3500 Dx incluye todos los consumibles y accesorios necesarios para realizar una cualificación del instrumento (cualificación de instalación y operativa y/o de rendimiento) en un analizador genético 3500 Dx con software de recopilación de datos 3.
Información de órdenes
1 Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Este kit se suministra con una matriz de 8 capilares de 50 cm, polímero POP-6 y POP-7, patrón de secuenciación Big Dye Terminator v1.1 y v3.1 y reactivo de análisis de fragmentos, incluido el kit de instalación DS-33 GS.
Formato Kit
Para utilizar con (equipo) Analizador genético 3500 Dx
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Etiqueta o tinte LIZ
Tipo de producto Kit de instalación del analizador genético
Cantidad 1 Kit
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Para uso diagnóstico in vitro