Learn More
Applied Biosystems™ Matriz de 8 capilares del analizador genético 3500 Dx, 36 cm
Código de producto. 15928826 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
8 capilares
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15928826 8 capilares cada uno
1 options
Código de producto. 15928826 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4404682
 Artículo restringido
En stock
Los capilares de 36 cm sin revestimiento interno se suministran en conjuntos premontados de 8 capilares por matriz, con un bastidor incorporado para facilitar la instalación.
These internally uncoated 36-cm capillaries are supplied in assemblies of 8 capillaries per array with a built-in frame for easy installation. A radio-frequency identification (RFID) tag is built into the frame for tracking critical run information, which is then reported on the software dashboard. The array can be used for 160 injections.
This product is intended for in-vitro diagnostic use on the 3500 Dx and 3500xl Dx genetic analyzers and is not validated for use with other systems or applications.
The 3500 Dx and 3500xl Dx genetic analyzers are to be used by trained operators in the analysis of human DNA for the detection of fluorescently labeled DNA nucleotides by capillary electrophoresis. Refer to the appropriate Applied Biosystems Dx genetic analyzer user guide for further details.
Note: The 3500 Dx and 3500xl Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in specific European countries only. Not for use in the USA.
  • Los capilares de 36 cm sin revestimiento interno se suministran en conjuntos premontados de 8 capilares por matriz, con un bastidor incorporado para facilitar la instalación.
  • Lleva integrada una etiqueta de identificación por radiofrecuencia (RFID) en el bastidor para rastrear información crítica del procesamiento, que posteriormente se notifica en el panel de control del software. Las matrices se pueden utilizar para 160 inyecciones.
  • Este producto está diseñado para su uso diagnóstico in vitro en los analizadores genéticos Applied Biosystems de la serie 3500 Dx y no está validado para su uso con otros sistemas o aplicaciones.
  • El analizador genético de la serie 3500 Dx debe ser utilizado por operadores capacitados en el análisis de ADN o ARN humano para la detección de cambios genéticos que pueden llevar a la sensibilidad o presencia de enfermedades.
  • Los usos distintos de los especificados en la etiqueta, como el análisis de fragmentos, son solo para su uso en investigación.
  • Consulte la guía de usuario del analizador genético Applied Biosystems 3500 Dx⁄3500xL Dx para obtener más información.
  • Los sistemas y consumibles de la serie 3500 Dx solo se pueden distribuir y utilizar en determinados países europeos. No apto para su uso en EE. UU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de partida ADN, ARN
Longitud del capilar 36 cm
Contenido y almacenamiento Ambiente, 1 matriz con 8 capilares
Para utilizar con (equipo) Analizador genético 3500 Dx
Cantidad 8 capilares
Condiciones de envío Temperatura ambiente
For In Vitro Diagnostic Use Only