Learn More
Applied Biosystems™ Sequencing Standard, BigDye™ Terminator v3.1 Dx
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Sequencing Standard, BigDye™ Terminator v3.1 Dx, contains four tubes, each of which contains enough DNA of a known 1200 base pair sequence prepared with BigDye™ Terminator v3.1 to perform one spectral calibration/performance check and/or one control sequencing run on Applied Biosystems Dx genetic analyzers.
The DNA contained in the preparation has been lyophilized to maximize stability. Note: Applied Biosystems Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in specific European countries only. Not for use in the USA.
- El kit estándar de secuenciación BigDye™ Terminator incluye cuatro tubos, cada uno de los cuales contiene suficiente ADN de una secuencia conocida de 1200 pares de bases preparada con BigDye™ Terminator v3.1 para realizar una calibración⁄comprobación del rendimiento espectral y⁄o una secuenciación de control en los analizadores genético de la serie 3500 Dx.
- El ADN que contiene la preparación ha sido liofilizado para maximizar la estabilidad.
- Nota:Los sistemas y consumibles de la serie 3500 Dx solo se pueden distribuir y utilizar en determinados países europeos.No para su uso en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 4 tubos |
| Línea de productos | BigDye Terminador, BigDye |
| Para utilizar con (equipo) | 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer |
| Tipo de producto | Terminador V1.1 |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
For In Vitro Diagnostic Use Only