Learn More
Applied Biosystems™ Estándar de secuenciación, BigDye™ Terminator v3.1, para 3500/SeqStudio™ Flex
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
El kit contiene cuatro tubos de ADN de una secuencia conocida de 1200 pares de bases preparada con BigDye Terminator® v3.1. Cada tubo puede realizar una verificación de calibración espectral/comprobación de rendimiento y/o una ejecución de secuenciación de control en los analizadores genéticos de las series 3500 y SeqStudio Flex de Applied Biosystems.
The BigDye Terminator v3.1 sequencing standard kit contains four tubes, each of which contains enough DNA of a known 1200 base pair sequence prepared with BigDye Terminator v3.1 to perform one spectral calibration/performance check and/or one control sequencing run on Applied Biosystems 3500 and SeqStudio Flex series genetic analyzers. The DNA contained in the preparation has been lyophilized to maximize stability.
Información de órdenes
4 tubos
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Este kit contiene cuatro tubos de ADN de una secuencia conocida de 1200 pares de bases preparada con BigDye Terminator v3.1. Cada tubo puede realizar una verificación de calibración espectral⁄comprobación de rendimiento y⁄o una ejecución de secuenciación de control en el analizador genético Applied Biosystems 3500 y SeqStudio Flex. Almacenar el kit de -15 a -25 °C. |
| Para utilizar con (equipo) | Analizadores genéticos de la serie 3500, analizadores genéticos de la serie SeqStudio Flex |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Etiqueta o tinte | ROX, TAMRA™, rodamina 110, rodamina 6G |
| Línea de productos | BigDye Terminador, BigDye |
| Tipo de producto | Patrones de secuenciación |
| Cantidad | 4 tubos |
| Condiciones de envío | Hielo seco |