Learn More
Applied Biosystems™ Patrones de secuenciación 3500/3500xL, BigDye™ Terminator v1.1
Código de producto. 12010860 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 tubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12010860 4 tubos cada uno
1 options
Código de producto. 12010860 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4404314
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
El kit contiene cuatro tubos de ADN de una secuencia conocida de 1200 pares de bases preparada con BigDye Terminator® v1.1. Cada tubo puede realizar una calibración espectral/comprobación de rendimiento y/o una ejecución de secuenciación de control en los analizadores genéticos de la serie 3500 de Applied Biosystems.
El ADN contenido en el preparado ha sido liofilizado para maximizar su estabilidad. Las dos enzimas hidrolíticas utilizadas en este kit, la fosfatasa alcalina de camarón y la exonucleasa I, eliminan eficazmente los excesos de dNTP y cebadores.
El kit estándar de secuenciación BigDye® Terminator contiene cuatro tubos, cada uno de los cuales contiene suficiente ADN de una secuencia conocida de 1200 pares de bases preparada con BigDye®
Información de órdenes
4 tubos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Este kit contiene cuatro tubos de ADN de una secuencia conocida de 1200 pares de bases preparada con BigDye Terminator™ v1.1. Cada tubo puede realizar una comprobación de calibración espectral y un control de secuenciación en los analizadores genéticos de la serie 3500 de Applied Biosystems. Almacenar el kit de -15 a -25 °C.
Tipo de muestra ADN
Para utilizar con (equipo) Analizadores genéticos de la serie 3500, analizadores genéticos de la serie SeqStudio Flex
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Etiqueta o tinte ROX, TAMRA™, rodamina 110, rodamina 6G
Línea de productos BigDye Terminador, BigDye
Tipo de producto Patrones de secuenciación
Cantidad 4 tubos
Condiciones de envío Hielo seco