Learn More
Hirschmann™ 348-placas de microtitulación de pocillos
Descripción
- Disponible con insertos de vidrio fijos o insertados sin apretar
- Muy puro
- Químicamente inertes
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Tipo de producto | Placas de microtitulación de 348 cavidades |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Incluye | Con insertos de vidrio fijos y sueltos |