Learn More
Nalgene 32 oz. Wide Mouth Bottle
Descripción
- Roscas diseñadas por expertos para una hidratación a prueba de fugas
- Boca ancha ideal para cubitos de hielo o infusiones de fruta
- Probados en los elementos y listos para soportar incluso las condiciones más exigentes
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 946 mL |
| Capacidad (imperial) | 32 oz |
| Color | Azul |
| Material | Plástico |
| Boca | Ancha |