Learn More
Sampling Systems™ Recipientes de almacenamiento de acero inoxidable 316 sin abrazaderas de palanca
Código de producto. 15899681 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15899681 75 L cada uno
15859681 20 L cada uno
15869681 25 L cada uno
15879681 30 L cada uno
15889681 50 L cada uno
15849681 100 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15899681 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A46675
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00€
    1661.52€ / paquete de 1
    Ahorro 43.48€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-03-2027
Recipientes multiuso con diseño ligero para una amplia gama de usos de almacenamiento en el laboratorio
  • Interior sin grietas
  • Dos asas resistentes
  • Tapa rebajada con ajuste preciso con mango
  • Fondo plano con anillo de canto para proporcionar mayor protección
  • Las abrazaderas de palanca y las juntas son extras opcionales.
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Tipo de producto Recipiente de almacenamiento
Tipo de tapón Tapa rebajada
Capacidad (métrico) 75 L
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 625 mm
Diámetro exterior (métrico) 400 mm