Learn More
Thermo Scientific™ Tubos capilares de acero inoxidable 316 para HPLC en bobinas de 5 pies
Código de producto. 10147714 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
0,005 in de diámetro interno; longitud de 5 ft
0,007 in de diámetro interno; longitud de 5 ft
0,010 in de diámetro interno; longitud de 5 ft
0,020 in de diámetro interno; longitud de 5 ft
0,030 in de diámetro interno; 5 ft de longitud
0,040 in de diámetro interno; longitud de 5 ft
0,046 in de diámetro interno; 5 ft de longitud
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
10147714 0,020 in de diámetro interno; longitud de 5 ft cada uno
10488294 0,010 in de diámetro interno; longitud de 5 ft cada uno
10107764 0,030 in de diámetro interno; 5 ft de longitud cada uno
10446754 0,007 in de diámetro interno; longitud de 5 ft cada uno
10649865 0,040 in de diámetro interno; longitud de 5 ft cada uno
10575805 0,046 in de diámetro interno; 5 ft de longitud cada uno
10712424 0,005 in de diámetro interno; longitud de 5 ft cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
No se recomienda para muestras biológicas. Una superficie interna rugosa puede provocar el arrastre de la muestra. Bastante flexibles, pero funcionan mejor con torsión mínima.
Código de producto. 10147714 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor U105
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
No se recomienda para muestras biológicas. Una superficie interna rugosa puede provocar el arrastre de la muestra. Bastante flexibles, pero funcionan mejor con torsión mínima.
Utilice los tubos capilares de acero inoxidable 316 Thermo Scientific™ limpios, pulidos y pasivados para HPLC, listos para usar.
Utilice los tubos capilares de acero inoxidable Thermo Scientific™ 316 para aplicaciones de presión muy alta. Los extremos y los interiores preacabados, cuadrados y sin rebaba garantizan conexiones de volumen muerto mínimo. Limpios, pulidos y pasivados, listos para su uso inmediato. Estos tubos no se recomiendan para muestras biológicas.
  • Adecuados para aplicaciones de presión muy alta
  • Amplia compatibilidad química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con HPLC
Tipo Tubos capilares
Descripción 0,020 in de diámetro interno; longitud de 5 ft
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Diámetro interior (imperial) 0,020 in
Diámetro interior (métrico) 0,51 mm
Longitud global (imperial) 5 ft
Longitud global (métrico) 1,524 m
Material Acero inoxidable
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.